Läs mer
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Beskrivning
- HYDRANAL™ är det mest pålitliga varumärket inom Karl Fischer titrering på grund av dess engagemang för kvalitet, konsekvens och fortsatt innovation.
- Omfattande produktportfölj med 60 tillgängliga produkter
- 40 år av innovation– kolla våra NEXTGEN-reagenser HÄR
- Dedikerad teknisk service och support
- Mer än 800 applikationsanteckningar tillgängliga på vår webbplats
- Se vår standarddriftsprocedur för NEXTGEN Coulomat A-FA
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA |
| CAS Min % | ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00% |
| CAS Max % | ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00% |
| Färg | Orange |
| CAS | Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1 |
| Densitet | 0,906 g/cm3 |
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 x 500 ml |
| Flampunkt | 12 °C till 13 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole