Läs mer
Solstice HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Solstice
Produktkod. p-7224405
Change view
Kvantitet:
1 x 500 ml
6 x 500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17893080 1 x 500 ml
17504956 6 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17893080 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 34471500ML
Anolyte för coulometric Karl Fischer titrering av ketoner och litiumjonbatterielektrolyter, föredragen för celler med diafragma, acetonitrilbaserad, fri från alkoholer (fri från CMR-ämnen)
  • HYDRANAL™ är det mest pålitliga varumärket inom Karl Fischer titrering på grund av dess engagemang för kvalitet, konsekvens och fortsatt innovation.
    • Omfattande produktportfölj med 60 tillgängliga produkter
    • 40 år av innovation– kolla våra NEXTGEN-reagenser HÄR
    • Dedikerad teknisk service och support
    • Mer än 800 applikationsanteckningar tillgängliga på vår webbplats
    • Se vår standarddriftsprocedur för NEXTGEN Coulomat A-FA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA
CAS Min % ≥2.00%, ≥10.00%, ≥2.00%
CAS Max % ≥20.00%, <10.00%, <10.00%, <70.00%
Färg Orange
CAS Confidential Accelerator, 75-05-8, 75-75-2, Confidential Stabilizer 2, Confidential Stabilizer 1
Densitet 0,906 g/cm3
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 x 500 ml
Flampunkt 12 °C till 13 °C
Förpackning Glasflaska
UN-nummer 2924
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole