Läs mer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
6 x 500 ml
Beskrivning
- Metanolbaserad
- Fri från imidazol
- Fri från CMR-ämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat AG-FI |
| Smältpunkt | -98°C (Methanol) |
| Kokpunkt | 64°C to 65°C (Methanol) |
| CAS Min % | ≥60% |
| Färg | Gult |
| Densitet | 0.893 g/cm3 (at 20°C) |
| Fysisk form | Vätska |
| CAS | 67-56-1 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| CAS Max % | ≤90% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat AG-FI
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, 2-ethylimidazole, 2-butylaminoethanol,sulphur dioxide