Läs mer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Solstice
Produktkod. 17584946
Change view
Kvantitet:
50 ml
6 x 50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17584946 50 ml
17594946 6 x 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17584946 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 3447050ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5480.00 SEK
    5121.07 SEK / 50ml
    Save 358.93 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Katolyt för coulometric Karl Fischer titrering av ketoner och Li-ion batterielektrolyter, Acetonitril-baserad, fri från alkoholer (fri från CMR-ämnen).
  • HYDRANAL™ är det mest pålitliga varumärket inom Karl Fischer titrering på grund av dess engagemang för kvalitet, konsekvens och fortsatt innovation.
    • Omfattande produktportfölj med 60 tillgängliga produkter
    • 40 år av innovation– kolla våra NEXTGEN-reagenser HÄR
    • Dedikerad teknisk service och support
    • Mer än 800 applikationsanteckningar tillgängliga på vår webbplats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
CAS Min % ≥2.00, ≥60.00
CAS Max % <10.00, ≤20.00, <70.00
Färg Orange
CAS Confidential Stabilizer 2, 75-05-8, 75-75-2
Densitet 0.906 g/cm3
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 ml
Flampunkt 12 °C till 13 °C
Förpackning Ampulle
UN-nummer UN2924
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole