Läs mer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA, Honeywell Fluka™
Produktkod. 17594946 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
6 x 50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17594946 6 x 50 ml
17584946 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17594946 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 344706X50ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Katolyt för coulometric Karl Fischer titrering av ketoner och Li-ion batterielektrolyter, Acetonitril-baserad, fri från alkoholer (fri från CMR-ämnen).
  • HYDRANAL™ är det mest pålitliga varumärket inom Karl Fischer titrering på grund av dess engagemang för kvalitet, konsekvens och fortsatt innovation.
    • Omfattande produktportfölj med 60 tillgängliga produkter
    • 40 år av innovation– kolla våra NEXTGEN-reagenser HÄR
    • Dedikerad teknisk service och support
    • Mer än 800 applikationsanteckningar tillgängliga på vår webbplats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat C-FA
CAS Min % ≥2.00, ≥10.00, ≥60.00
CAS Max % ≤20.00, <10.00, <10.00, <70.00
Färg Orange
Densitet 0.906 g/cm3
CAS 75-75-2, 75-05-8, Confidential Stabilizer 2
pH 5.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 50 ml
Flampunkt 12°C to 13°C
Förpackning Ampull
UN-nummer UN2924
Löslighetsinformation Soluble in water
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Coulomat C-FA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole