Läs mer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16882360 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16882360 1 l
16892360 6 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16882360 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 344311L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Medium för volymetrisk, tvåkomponent Karl Fischer titreringar
  • Etanolbaserad
  • Fri från imidazol
  • Fri från CMR-ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
Smältpunkt -115°C
CAS Min % ≥55%
Färg Färglös
Densitet 0.895 g/cm3
pH 5 till 6
Fysisk form Vätska
CAS 64-17-5
Kvantitet 1 l
CAS Max % ≤80%
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1170
Löslighetsinformation Completely Miscible in Water
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.