Läs mer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Solstice
Produktkod. 16892360
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16892360 6 x 1 l
16882360 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16892360 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 344316X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9490.00 SEK
    8876.64 SEK / 6 L
    Save 613.36 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-04-2027
Medium för volymetrisk, tvåkomponent Karl Fischer titreringar
  • Etanolbaserad
  • Fri från imidazol
  • Fri från CMR-ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
Smältpunkt -115 °C
CAS Min % ≥55%
Färg Färglös
Densitet 0,895 g/cm3
pH 5 till 6
Fysisk form Vätska
CAS 64-17-5
Kvantitet 6 x 1 l
CAS Max % ≤80%
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1170
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Solvent E-FI
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2-ethykimidazole, sulphur dioxide, L-proline, 2-ethyl imidazole hydroiodide