Läs mer
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Solstice
Produktkod. 16802370
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16802370 1 l
16812370 6 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16802370 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 344321L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 SEK
    1702.80 SEK / 1 L
    Save 122.20 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Medium för volymetrisk, tvåkomponent Karl Fischer titreringar
  • Metanolbaserad
  • Fri från imidazol
  • Fri från CMR-ämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI
CAS Min % ≥0.10%
Densitet 0,9 g/cm3 (vid 20 °C)
pH 5 till 6
Fysisk form Vätska
CAS 147-85-3
Kvantitet 1 l
CAS Max % ≤5%
Flampunkt 11 °C
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1230
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, 2-ethylimidazole, sulphur dioxide, l-proline