Läs mer
HYDRANAL™ – Salicylsyra, Solstice
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Salicylic acid |
| CAS | 69-72-7 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 500 g |
| Flampunkt | 157 °C (314,6 °F) |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Salicylic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.