Läs mer
HYDRANAL-natriumtarratdihydrat™, Solstice
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
- Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
- Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
- Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Sodium tartrate dihydrate