Läs mer
HYDRANAL™ - Natriumtartratdihydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15644430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
6 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Paket med 6
Produktkod. 15644430
Brand: Honeywell-Hydranal 3480325G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Testämne för volymetrisk Karl Fischer titrering (vattenhalt∼ 15,66 %, exakt värde på analysrapport)
Advantages of HYDRANAL- Auxiliaries
  • Broad product range of solubilizer for special sample application
  • Broad product range of buffer for pH related sample application
  • Drying agents for cell protection and drying of carrier gasses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
Kvantitet 25 g
UN-nummer NONH for all modes of transport