Läs mer
HYDRANAL-natriumtarratdihydrat™, Solstice
Produktkod. 15664430
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
6 x 100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664430 6 x 100 g Paket med 6
15644430 25 g 25g
15624430 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15664430 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348036X100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4965.00 SEK
    4640.01 SEK / Paket med 6
    Save 324.99 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Testämne för volymetrisk Karl Fischer titrering (vattenhalt∼ 15,66 %, exakt värde på analysrapport)
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
  • Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
  • Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
  • Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Kvantitet 6 x 100 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Kvalitet Karl Fischer