Läs mer
HYDRANAL™ - Lösningsmedel CM, Reagens för volymetrisk tvåkomponents KF-titrering i oljor (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Solvent CM |
| CAS | 288-32-4, 67-56-1, 67-66-3 |
| Densitet | 1.26g/mL |
| Kvantitet | 2,5 l |
| Flampunkt | 100°C (212°F) |
| MDL-nummer | MFCD00147198 |
| UN-nummer | UN2810 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL-Solvent CM
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H302 + H312-Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide