Läs mer
HYDRANAL™ - Lösningsmedel CM, reagens för volymetrisk tvåkomponents KF-titrering i oljor (arbetsmedium), Solstice
Produktkod. 15694460
Change view
Kvantitet:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694460 1 l 1 L
15604470 2,5 l 2.5 L
15624470 6 x 1 l Paket med 6
15614470 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15694460 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348121L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    1113.57 SEK / 1 L
    Save 81.43 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-66-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Solvent CM
CAS 288-32-4, 67-56-1, 67-66-3
Densitet 1.26g/mL
Förpackning Polybelagd flaska
Kvantitet 1 l
Flampunkt 100 °C (212 °F)
MDL-nummer MFCD00147198
UN-nummer UN2810
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Solvent CM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide