Läs mer
HYDRANAL-lösningsmedel™ E, Solstice
Produktkod. 15604370
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604370 2,5 l 2.5 L
15624370 500 ml 500ml
15694360 1 l 1 L
15644370 6 x 500 ml Paket med 6
15634370 6 x 1 l Paket med 6
15614370 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15604370 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 347302.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3015.00 SEK
    2815.70 SEK / 2.5 L
    Save 199.30 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Medium för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
  • Hög titreringshastighet
  • Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
  • Hög buffertkapacitet
  • Exakt och stabil titer
  • E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
  • Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Solvent E
CAS 64-17-5, 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Densitet 0.90g/mL
Förpackning Flaska
Kvantitet 2,5 l
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
MDL-nummer MFCD01867183
UN-nummer UN1170
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Solvent E
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide