Läs mer
HYDRANAL™ -Lösningsmedel E, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15614370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15614370
Brand: Honeywell-Hydranal 347304X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Medium för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
  • Hög titreringshastighet
  • Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
  • Hög buffertkapacitet
  • Exakt och stabil titer
  • E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
  • Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Solvent E
CAS 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Densitet 0.90g/mL
Kvantitet 4 x 2,5 l
Flampunkt 12°C (53.6°F)
MDL-nummer MFCD01867183
UN-nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Solvent E
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide