Läs mer
HYDRANAL-lösningsmedel™ E, Solstice
Description
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
- Hög titreringshastighet
- Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
- Hög buffertkapacitet
- Exakt och stabil titer
- E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
- Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Solvent E |
| CAS | 64-17-5, 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5 |
| Densitet | 0.90g/mL |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| MDL-nummer | MFCD01867183 |
| UN-nummer | UN1170 |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Safety and Handling
- HYDRANAL Solvent E
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide