Läs mer
HYDRANAL™ - Lösningsmedelsolja, reagens för volymetrisk tvåkomponents KF-titrering i oljor (arbetsmedium), Solstice
Produktkod. 15644400
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15644400 1 l 1 L
15654400 6 x 1 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15644400 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 347491L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1224.85 SEK / 1 L
    Save 90.15 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Medium för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering i opolära ämnen, fetter och oljor (metanol-hexanolbaserad)
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
  • Hög titreringshastighet
  • Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
  • Hög buffertkapacitet
  • Exakt och stabil titer
  • E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
  • Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Solvent Oil
CAS 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3
Densitet 0.83g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 17 °C (62,6 °F)
MDL-nummer MFCD00147197
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL Solvent Oil
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide