Läs mer
HYDRANAL™ - Lösningsolja, reagens för volymetrisk tvåkomponents KF-titrering i oljor (arbetsmedium), Honeywell Fluka™
Beskrivning
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
- Hög titreringshastighet
- Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
- Hög buffertkapacitet
- Exakt och stabil titer
- E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
- Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Solvent Oil |
| Namnnotering | Reagent for volumetric two-component KF titration in oils (working medium) |
| Kokpunkt | 63°C |
| CAS Min % | ≥1.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <10.0000%, <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3, 7446-09-5 |
| Densitet | ∼0.83 g/mL |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Flampunkt | 17°C |
| MDL-nummer | MFCD00147197 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- HYDRANAL Solvent Oil
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- H370-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide