Läs mer
HYDRANAL-Solver™ (råolja), Solstice
Descripción
Fördelar med Hydranal enkomponentsreagens:
- Obegränsad vattenkapacitet
- Bekväm och lätt att använda
- Den största flexibiliteten vid val av arbetsmedia
- minskad toxicitet jämfört med metanolbaserade system
- Lämplig för metanolreagerande föreningar, t ex ketoner och aldehyder
- Lång hållbarhet (tre år)
Förbättrad sammansättning
Hydranal-Composite innehåller alla reaktanter inklusive jod, svaveldioxid och baserna imidazol och 2-metylimidazol, lösta i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Tillsats av 2-metylimidazol utöver imidazol förbättrar stabiliteten och eliminerar bildningen av kristaller som kan störa titratorns ’prestanda.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Solver (Crude) oil |
| CAS | 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4 |
| Densitet | 1.01g/mL |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Flampunkt | 6 °C (42,8 °F) |
| UN-nummer | UN1992 |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.