Läs mer
HYDRANAL-Standard™ 5.0, Solstice
Produktkod. 15634470
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15634470 100 ml 100ml
15644470 500 ml 500ml
15654470 6 x 100 ml Paket med 6
15664470 6 x 500 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15634470 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34813100ML
 Begränsad artikel
I lager
Testlösning för grovkontroll av volymetrisk KF-utrustning.
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
  • Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
  • Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
  • Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Standard 5.0
Förpackning Glass Bottle
CAS 71-36-3, 95-47-6
Kvantitet 100 ml
Flampunkt 27 °C (80,6 °F)
UN-nummer UN1993C
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL-Standard 5.0
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol