Läs mer
HYDRANAL™ - Standard natriumtartratdihydrat, Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll ∼15,66 %), Solstice
Produktkod. 15644350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
6 x 25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15644350 25 g 25g
15654350 6 x 25 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15644350 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 3469625G
 Begränsad artikel
I lager
Standard för Karl Fischer titrering (vattenhalt∼ 15,66 %, exakt värde på analysrapport)
Fördelar med HYDRANAL-Water Standards:
  • Brett produktsortiment för volymetriska och coulometriska Karl Fischer applikationer, såväl som den indirekta ugnstillämpningen
  • Tillverkad enligt ISO 9001 krav
  • Analysrapport som visar den exakta vattenhalten och utökad osäkerhet
Verifierad mot externa standarder som t.ex NIST SRM 2890 eller NMIJ CRM 4222
  • Lång hållbarhet (upp till fem år)
  • Bekväm förpackning
  • Levereras med detaljerad bruksanvisning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate
CAS 6106-24-7
Kvantitet 25 g
UN-nummer NONH for all modes of transport