Läs mer
HYDRANAL™ - Standard natriumtartratdihydrat, standard för Karl Fischer titrering (vattenhalt∼ 15,66 %), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15654350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
6 x 25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15654350 6 x 25 g Paket med 6
15644350 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15654350 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 346966X25G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Standard för Karl Fischer titrering (vattenhalt∼ 15,66 %, exakt värde på analysrapport)
Advantages of HYDRANAL-Water Standards:
  • Broad product range for volumetric and coulometric Karl Fischer applications, as well as the indirect oven application
  • Manufactured according to ISO 9001 requirements
  • Report of Analysis showing the exact water content and expanded uncertainty
Verified against external standards such as NIST SRM 2890 or NMIJ CRM 4222
  • Long shelf life (up to five years)
  • Convenient packaging
  • Supplied with detailed instruction for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C4H8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 230.08
MDL-nummer MFCD00150035
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
PubChem CID 131855972
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;sodium;dihydrate
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Standard sodium tartrate dihydrate
Namnnotering Standard for Karl Fischer titration (water content ∼15.66%), exact value on report of analysis
Densitet 1.820 g/cm3
CAS 6106-24-7
Kvantitet 6 x 25 g
CAS Max % ≤100.0000%
Anteckningar om analysprocent effective water
Förpackning Glass Bottle
Kvalitet Karl Fischer