Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagens för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15634360 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Produktkod. 15634360
Brand: Honeywell-Hydranal 347236X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Titrant 2 E
Namnnotering Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based)
Kokpunkt 78°C
CAS Min % ≥1.0000%
CAS Max % <5.0000%, ≤100.0000%
CAS 68007-08-9, 7553-56-2
Densitet ∼0.83 g/mL
Kvantitet 6 x 1 l
Flampunkt 12°C
Linjär formel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
Förpackning Glasflaska
UN-nummer UN1170
Synonym Ethyl alcohol
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Titrant 2 E
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide