Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 2, Reagens för volymetrisk tvåkomponentstitrering Karl Fischer , Solstice
Produktkod. 15674460
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15674460 6 x 1 l Paket med 6
15664460 500 ml 500ml
15634460 1 l 1 L
15644460 2,5 l 2.5 L
15684460 6 x 500 ml Paket med 6
15654460 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15674460 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 348116X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7345.00 SEK
    6872.50 SEK / Paket med 6
    Save 472.50 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Titrant 2
CAS 111-90-0
Densitet 0.80g/mL
Förpackning Poly-coated Bottle
Kvantitet 6 x 1 l
Flampunkt 11 °C (51,8 °F)
UN-nummer UN1230
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Titrant 2
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methano; iodine