Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5, Solstice
Produktkod. 16821910 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16821910 1 l
16831910 6 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16821910 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 348011LOM
 Begränsad artikel
I lager
Titreringsmedel för volymetrisk, tvåkomponent Karl Fischer titrering (metanolbaserad)
Fördelar med Hydranal™ Tvåkomponentsreagens:
  • Hög titreringshastighet
  • Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
  • Hög buffertkapacitet
  • Exakt och stabil titer
  • Reagenser av E-typ ger minskad toxicitet jämfört med metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Titrant 5
Smältpunkt -98 °C
Kokpunkt 65 °C (vid 1,013 hPa)
Färg Brun
Densitet 0,850 g/cm3 (vid 20 °C)
pH Neutral
Fysisk form Vätska
CAS 7553-56-2
Kvantitet 1 l
Flampunkt 11 °C
Förpackning Metrohm OMNIS Smart Reagens
UN-nummer UN1230
Synonym Methyl Alcohol
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten
Kvalitet Volumetrisk tvåkomponents KF-titrering
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine