Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagens för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15654370 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15654370
Brand: Honeywell-Hydranal 34732100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Titreringsmedel för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
  • Hög titreringshastighet
  • Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
  • Hög buffertkapacitet
  • Exakt och stabil titer
  • E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
  • Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Titrant 5 E
Densitet 0.89g/mL
Kvantitet 100 ml
Flampunkt 12°C (53.6°F)
UN-nummer UN1170