Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagens för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad), Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
- Hög titreringshastighet
- Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
- Hög buffertkapacitet
- Exakt och stabil titer
- E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
- Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Titrant 5 E |
| Densitet | 0.89g/mL |
| Kvantitet | 1 l |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |
| UN-nummer | UN1170 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, iodine, imidazole