Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagens för volymetrisk tvåkomponentstitrering Karl Fischer (etanolbaserad), Solstice
Produktkod. 15694370
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694370 500 ml 500ml
15654370 100 ml 100ml
15664370 1 l 1 L
15674370 2,5 l 2.5 L
15614380 6 x 500 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15694370 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 34732500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    839.49 SEK / 500ml
    Save 60.51 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Titreringsmedel för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Fördelar med Hydranal tvåkomponentsreagens:
  • Hög titreringshastighet
  • Idealisk noggrannhet för små mängder vatten
  • Hög buffertkapacitet
  • Exakt och stabil titer
  • E-typ reagens: minskad toxicitet jämfört med metanol
  • Lång hållbarhet (tre år för titranter, fem år för lösningsmedel)
Förbättrad sammansättning
I tvåkomponentsreagens separeras Karl Fisher-reaktanterna i två lösningar: titranten och lösningsmedlet. Hydranal-Titrant innehåller jod löst i en alkohol med en exakt definierad koncentration. Hydranal-Solvent är en alkohollösning av svaveldioxid och imidazol. Alkoholen är antingen metanol för standardreagens eller etanol för reagens av E-typ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Titrant 5 E
CAS 68007-08-9, 7553-56-2, 64-17-5
Densitet 0.89g/mL
Förpackning Polybelagd flaska
Kvantitet 500 ml
Flampunkt 12 °C (53,6 °F)
UN-nummer UN1170
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide