Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Solstice
Produktkod. 15684370
Change view
Kvantitet:
4 x 2,5 l
Produktkod. Kvantitet
15684370 4 x 2,5 l
1 options
Produktkod. 15684370 Leverantör Hydranal Leverantörsnummer 347324X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10555.00 SEK
    9872.81 SEK / Paket med 4
    Save 682.19 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-04-2027
Titreringsmedel för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering (etanolbaserad)
Hydranal™ är det mest pålitliga varumärket inom Karl Fischer titrering på grund av dess engagemang för kvalitet, konsekvens och fortsatt innovation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Titrant 5 E
CAS 7553-56-2, 68007-08-9, 64-17-5
Kvantitet 4 x 2,5 l
UN-nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-imidazole monohydriodide