Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagens för volymetrisk tvåkomponentstitrering Karl Fischer , Solstice
Product Code. 15634420
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Unit Size:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15634420 1 l 1 L
15664420 500 ml 500ml
15644420 2,5 l 2.5 L
15684420 6 x 500 ml Paket med 6
15674420 6 x 1 l Paket med 6
15654420 4 x 2,5 l Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15634420 Supplier Honeywell-Hydranal Supplier No. 348011L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Specifications
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Titrant 5
Densitet 0.85g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 11 °C (51,8 °F)
UN-nummer UN1230
Kvalitet Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P373-Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine