Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagens för volymetrisk tvåkomponentstitrering Karl Fischer , Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Titrant 5 |
| Densitet | 0.85g/mL |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Flampunkt | 11 °C (51,8 °F) |
| UN-nummer | UN1230 |
| Kvalitet | Karl Fischer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Titrant 5
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine