Läs mer
HYDRANAL™ - Titrant 5, Reagens för volymetrisk tvåkomponent Karl Fischer titrering, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
6 x 500 ml
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Titrant 5 |
| Densitet | 0.85g/mL |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| Flampunkt | 11°C (51.8°F) |
| UN-nummer | UN1230 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Titrant 5
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, iodine