Läs mer
Smart Chemical HYDRANAL™ - Titrant 5, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
Beskrivning
Honeywells smarta kemikalie Hydranal™ flaskorna är inbäddade med ett RFID-chip, synligt i form av en ny etikett, som fångar viktig information för varje titrering, inklusive artikelkod, produktnamn, partinummer, hållbarhet och numerisk koncentration.
- Säker dataöverföring: Säkerställ korrekta och fullständiga reagensdata varje gång med spårbart informationsflöde.
- Effektiv systeminstallation: Minska systeminställningstiden med automatisk överföring av reagensdata.
RFID-etiketten är för närvarande kompatibel med Mettler Toledos Karl Fischer Compact och Excellence-linjetitratorer (vid uppgradering med extern RFID-läsare) och finns på vår bästsäljande Hydranal Volumetriska titranter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Titrant 5 |
| Densitet | 0.85 g/mL |
| CAS | 7553-56-2, 67-56-1 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 11°C |
| Förpackning | Mettler-Toledo Smart kemisk flaska |
| UN-nummer | UN1230 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 SC
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, iodine