Läs mer
HYDRANAL™ - Vatten-i-metanol 5.0, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15604430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 15604430
Brand: Honeywell-Hydranal 34802500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Titreringsmedel för volumetrisk tillbakatitrering enl Karl Fischer 5,00 mg/ml± 0,05 mg/ml vatten i metanol
Fördelar med HYDRANAL- Hjälpmedel
  • Brett produktsortiment av solubiliseringsmedel för speciell provapplikation
  • Brett produktsortiment av buffert för pH-relaterad provapplikation
  • Torkmedel för cellskydd och torkning av bärargaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0
CAS 7732-18-5
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 9°C (48.2°F)
UN-nummer UN1230
Beilstein 3662861
Formel vikt 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Water-in-methanol 5.0
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol