Läs mer
HYDRANAL™ - Vattenstandard 0,1 PC, Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 0,1 mg/g = 0,01 %), verifierat mot NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC |
| Namnnotering | Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 0,1 mg/g = 0,01%), exakt värde i analysrapporten |
| CAS | 108-32-7 |
| Kokpunkt | 242 °C |
| Densitet | 1.205 g/cm3 |
| Kvantitet | 10 x 4 mL |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Flampunkt | 135 °C |
| Molekylformel | C4H6O3 |
| MDL-nummer | MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.