missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Honeywell HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Beskrivning
- Hydranal™ is the most trusted brand in Karl Fischer titration because of its dedication to quality, consistency and continued innovation.
- Comprehensive product portfolio with 60 available products
- 40 years of innovation - check our NextGen reagents
- Dedicated technical service and support
- More than 800 Application Notes avilable
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -37°C (Anisole) |
| Kokpunkt | 153°C to 155°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.000 g/cm3 (20°C) |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 10 x 4 ml |
| Flampunkt | 43°C |
| Löslighetsinformation | Insoluble |
| Kvalitet | KF Titration |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?