Läs mer
HYDRANAL™ - Vattenstandard 1.0, Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 1 mg/g = 0,1 %), verifierat mot NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Produktkod. 15628380
Change view
Kvantitet:
1 sats
40 mL
Förpackningsstorlek:
40ml
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15628380 40 mL 40ml
15664490 1 sats Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15628380 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 3482840ML
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C7H8O | 108.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Water Standard 1.0
CAS 100-66-3, 108-32-7, 108-32-7, 100-66-3
Kvantitet 40 mL
Flampunkt 43 °C (109,4 °F)
UN-nummer UN2222
Kvalitet Certifierad
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole, propylene carbonate