Läs mer
HYDRANAL™ - Vattenstandard 1.0, Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 1 mg/g = 0,1 %), verifierat mot NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Produktkod. 15664490
Change view
Kvantitet:
1 sats
40 mL
Förpackningsstorlek:
40ml
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664490 1 sats Paket med 6
15628380 40 mL 40ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15664490 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 348286X40ML
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
C7H8O | 108.14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-namn anisol
LEDER COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Namnnotering Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 1 mg/g = 0,1%), exakt värde i analysrapporten
Kokpunkt 153 °C till 155 °C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Densitet 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Kvantitet 1 sats
CAS Max % <10.0000%
Flampunkt 43 °C
Linjär formel HCONH2
Förpackning Ampulle
UN-nummer UN2222
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Water Standard 1.13
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole, propylene carbonate