Läs mer
HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, Standard för Karl Fischer titrering (vattenhalt 1 mg/g = 0,1%), verifierad mot NIST SRM 2890& NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. p-7122071 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Kit
40 mL
Förpackningsstorlek:
40ml
Paket med 6
Produktkod. 15664490
Brand: Honeywell-Hydranal 348286X40ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00007941
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methoxybenzene, Methyl phenyl ether
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-namn anisol
LEDER COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Water Standard 1.0
Namnnotering Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis
Kokpunkt 153°C to 155°C
CAS Min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Densitet 1.000 g/cm3
CAS 108-32-7, 100-66-3
Kvantitet 1 Kit
CAS Max % <10.0000%
Flampunkt 43°C
Linjär formel HCONH2
Förpackning Ampull
UN-nummer UN2222
Kvalitet Karl Fischer
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Water Standard 1.13
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Anisole, propylene carbonate