Läs mer
HYDRANAL™ - Vattenstandard 10,0, standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 10 mg/g = 1,0 %), Solstice
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™ - Water Standard 10.0 |
| Namnnotering | Standard för Karl Fischer titrering (vatteninnehåll 10 mg/g = 1,0%), exakt värde i analysrapporten |
| CAS | 108-32-7, 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7 |
| Kokpunkt | 109 °C |
| CAS Min % | ≥20.0000% |
| CAS Max % | <30.0000% |
| Densitet | 1,00 g/ml vid 20 °C |
| Kvantitet | 6 x (10 x 8 mL) |
| Flampunkt | 32 °C |
| Anteckningar om analysprocent | effektivt vatten |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Water Standard 10.0
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol