Läs mer
HYDRANAL-Water™ Standard KF-Ugn, 150-160 °C, Solstice
Produktkod. 15624350
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624350 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15624350 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 3469310G
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Standard för Karl Fischer ugnskontroll (vatteninnehåll∼ 5,0 %, exakt värde på analysrapport)
Fördelar med HYDRANAL-Water Standards:
  • Brett produktsortiment för volymetriska och coulometriska Karl Fischer applikationer, såväl som den indirekta ugnstillämpningen
  • Tillverkad enligt ISO 9001 krav
  • Analysrapport som visar den exakta vattenhalten och utökad osäkerhet
Verifierad mot externa standarder som t.ex NIST SRM 2890 eller NMIJ CRM 4222
  • Lång hållbarhet (upp till fem år)
  • Bekväm förpackning
  • Levereras med detaljerad bruksanvisning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven, 150-160°C
CAS 64044-51-5
Kvantitet 10 g
UN-nummer NONH for all modes of transport