Läs mer
HYDRANAL™ - Vattenstandard KF-Ugn 220 °C-230 °C, Standard för Karl Fischer ugnskontroll (vatteninnehåll ∼5,55 %), Solstice
Beskrivning
Fördelar med HYDRANAL-Water Standards:
- Brett produktsortiment för volymetriska och coulometriska Karl Fischer applikationer, såväl som den indirekta ugnstillämpningen
- Tillverkad enligt ISO 9001 krav
- Analysrapport som visar den exakta vattenhalten och utökad osäkerhet
Verifierad mot externa standarder som t.ex NIST SRM 2890 eller NMIJ CRM 4222
- Lång hållbarhet (upp till fem år)
- Bekväm förpackning
- Levereras med detaljerad bruksanvisning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C |
| CAS | 6100-05-6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Förpackning | Glasflaska |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C