Läs mer
HYDRANAL™ - Vatten Standard KF-Ugn °220 C-°230 C, Standard för Karl Fischer ugnskontroll (vatteninnehåll∼ 5,55 %), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15634400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
6 x 10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15634400 6 x 10 g Paket med 6
15624400 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15634400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 347486X10G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Standard för Karl Fischer ugnskontroll (vatteninnehåll∼ 5,55 %, exakt värde på analysrapport)
Advantages of HYDRANAL-Water Standards:
  • Broad product range for volumetric and coulometric Karl Fischer applications, as well as the indirect oven application
  • Manufactured according to ISO 9001 requirements
  • Report of Analysis showing the exact water content and expanded uncertainty
Verified against external standards such as NIST SRM 2890 or NMIJ CRM 4222
  • Long shelf life (up to five years)
  • Convenient packaging
  • Supplied with detailed instruction for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C6H7K3O8
Molekylvikt (g/mol) 324.41
InChI-nyckel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
PubChem CID 87090819
IUPAC-namn (2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium;hydrate
LEDER O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
Namnnotering Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%, exact value on report of analysis)
Densitet 1.980 g/cm3
CAS 6100-05-6
Kvantitet 6 x 10 g
CAS Max % 100.0000%
Förpackning Glass Bottle
UN-nummer NONH for all modes of transport
Kvalitet Karl Fischer