Läs mer
HYDRANAL-Water™ Standardolja, Solstice
Produktkod. 15634350
Change view
Kvantitet:
80 ml
Förpackningsstorlek:
80ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15634350 80 ml 80ml
1 options
Produktkod. 15634350 Leverantör Honeywell-Hydranal Leverantörsnummer 3469480ML
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Oljebaserad standard speciellt utformad för noggrann Karl Fischer titrering med ett vatteninnehåll på mindre än 50 ppm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HYDRANAL™-Water Standard Oil
CAS 8042-47-5
Densitet 0,85 g/ml vid 20 °C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 80 ml
Flampunkt >112 °C (>233,6 °F)
UN-nummer NONH for all modes of transport
Produktbeteckning
  • HYDRANAL Water Standard Oil