Läs mer
Hydrocortisone, 98%, Thermo Scientific™
431.76 SEK - 1318.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 50-23-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H30O5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.466 |
| MDL-nummer | MFCD00011654 |
| InChI-nyckel | JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N |
| Synonym | hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril |
| PubChem CID | 5754 |
| ChEBI | CHEBI:17650 |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| LEDER | CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11477747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.03 |
1g |
431.76 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
|
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11487747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16292.06 |
5g |
1468.89 SEK 1318.65 SEK / 5g Save 150.24 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsCortisol, steroid hormone is released in response to stress and a low level of blood glucocorticoids. Its primary functions is to increase blood sugar through gluconeogenesis, suppress the immune system, and aid in fat, protein and carbohydrate metabolism.
Solubility
It is soluble in DMSO and ethanol.
Notes
Protect against light. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 50-23-7 | |
| 362.466 | |
| JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N | |
| 5754 | |
| (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| C21H30O5 | |
| MFCD00011654 | |
| hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril | |
| CHEBI:17650 | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O |
Specifikationer
| Hydrocortisone | |
| 98% | |
| C21H30O5 | |
| 1354819 | |
| hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril | |
| JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N | |
| (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one | |
| 5754 | |
| 362.47 |
| 50-23-7 | |
| Odorless | |
| MFCD00011654 | |
| 14,4787 | |
| It is soluble in DMSO and ethanol. | |
| CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O | |
| 362.466 | |
| CHEBI:17650 | |
| 98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H360Df-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-020-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GM8925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Hydrocortisone
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone