Läs mer
Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aq. soln., stab., Thermo Scientific™
For Bleaching and Deodorizing Textiles, Wood, Hair
502.65 SEK - 679.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7722-84-1 |
|---|---|
| Molekylformel | H2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 34.014 |
| MDL-nummer | MFCD00011333 |
| InChI-nyckel | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| PubChem CID | 784 |
| ChEBI | CHEBI:16240 |
| IUPAC-namn | hydrogen peroxide |
| LEDER | OO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11387648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AD |
50mL |
559.73 SEK 502.65 SEK / 50ml Save 57.08 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11415000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AP |
756.70 SEK 679.65 SEK / 500ml Save 77.05 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| H2O2 | |
| MFCD00011333 | |
| oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
| CHEBI:16240 | |
| OO |
Specifikationer
| Hydrogen peroxide | |
| H2O2 | |
| 3587191 | |
| oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
| MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen peroxide | |
| 784 | |
| 34.02 | |
| 1.335 |
| 7722-84-1 | |
| MFCD00011333 | |
| 1.11 g/cm3 | |
| Soluble in water,alcohol and ether. Insoluble in petroleumMiscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether. | |
| OO | |
| 34.014 | |
| CHEBI:16240 | |
| ACS | |
| 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Säkerhet och hantering
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P370+P378q-P501c
H271-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-765-0
missing translation for 'rtecsNumber' : MX0899000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures