Läs mer
Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30011149
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30011149 0.5 mg 0.5mg
30012352 5 mg -
30006601 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011149 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9770150.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1817821-22-9
Molekylformel C8 H9 O6 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 256.208
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt, Hydroxy Tyrosol 4-Sulfate Sodium Salt;1,2-Benzenediol, 4-(2-hydroxyethyl)-, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), 4-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxyphenyl sodium sulfate, [2-Hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl]oxidanesulfonic acid sodium salt, Hydroxy tyrosol 4-sulfate sodium salt, Hydroxytyrosol 4-sulfate sodium salt, Sodium 4-(2-hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-sulfate
IUPAC-namn sodium;[2-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)phenyl] sulfate
LEDER [Na+].OCCc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium 4-(2-Hydroxyethyl)-1,2-benzenediol 1-Sulfate
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10O6S.Na/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13;/h1-2,5,9-10H,3-4H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formel vikt 256.002
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.