Läs mer
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film
Brand:  Thermo Scientific™ SH31188.02
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17948221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61480.00 SEK
    52683.93 SEK / Paket med 5
    Spara 8796.07 SEK
    14% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
De Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC förser slutanvändare som producerar biologiska läkemedel eller vaccinläkemedel med ett sterilt vätskelagringssystem med stora volymer för volymer från 200 —L till 3 000 L utformat för insamling och förvaring av sterila processvätskor såsom cellodlingsmedia, processvatten eller reningsmedia. Alternativen inkluderar temperaturkontroll genom integrerade vattenjackor, BPC utplacering av hissar, samt andra alternativ för att optimera prestanda i dina produktionsprocesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
500 L
Bioprocessbehållare (BPC )
Horizontally-gusseted
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC ), Aegis™ 5-14 film > 500 L