Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeschreibung
För pålitliga, generella cyanokolonner, välj den basdeaktiverade kiseldioxiden Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano LC Kolumner. Dessa kostnadseffektiva kolonner har reducerad silanolaktivitet och ger exceptionell tillförlitlighet för QA/QC-labb. Byggd på den berömda Hypersil kiseldioxidryggraden, den basdeaktiverade kiseldioxiden är ett av de mest populära förpackningsmaterialen som finns. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano LC Columns som alternativ.
- I omvänd fas erbjuder de olika selektivitet jämfört med C18- eller C8-faser
- I normal fas är de mindre retentiva än kiseldioxidkolonner
- Pålitliga cyanopelare med lång livslängd
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information. Observera det Hypersil BDS Cyano-kolonner levereras i isooktan:etanol. För omvänd fas, spola med etanol eller 2-propanol före användning.
Spezifikation
Spezifikation
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 130 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.